Solvent filter/degasser
Funnel base, glass, PTFE
Catalogus # HEWL5188-2746
Leverancier: Agilent
Ga naar:
Product Details & Documents
It prevents the formation of spurious peaks within the detector due to solvent outgassing at the low-pressure end of the chromatograph.
- Degasses eluents as particulates are removed
- Increases solvent inlet lifetime
- Eliminates pump downtime caused by air locks and particulates in check valves
- Decreases piston wear, while increasing column life
Specificaties
- Omschrijving:Funnel base, glass
- Materiaal:PTFE
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.