Orders LinkContactUsLinkComponent
Preparative LC columns
Preparative LC columns
PrepHT, Preparatief, C18, 100 Å, 10 µm, 21,20 mm, 150 mm
N° de catalogue HEWL413910-102
Fournisseur:   Agilent
Preparative LC columns
N° de catalogue HEWL413910-102
Fournisseur:  Agilent
Preparative LC columns
Preparative LC columns
PrepHT, Preparatief, C18, 100 Å, 10 µm, 21,20 mm, 150 mm
Prix
2 580,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These Prep LC columns are designed for high loadability to purify milligram to gram quantities of products.
  • High loadability for maximum sample purification
  • Easy scalability from 4,6 up to 50 mm ID for rapid method development
  • High throughput 21,2 mm ID cartridges for fast purification
  • Exceptional column stability and loadability up to pH 10
Prep 21,2 mm ID columns are available with preparative cartridge hardware. This reliable cartridge hardware makes it simple to use columns with different lengths to increase sample load. Guard columns are easily integrated onto these columns, providing superior protection of the analysis column.
Analytical size 4,6 mm ID scalar columns are available for method development and optimisation prior to scaling up to larger columns.
Spécifications
  • Kolomtype:
    Preparatief
  • Ø inw.:
    21,20 mm
  • Partikelgrootte:
    10 µm
  • Poriëngrootte:
    100 Å
  • Omschrijving:
    PrepHT
  • Lengte:
    150 mm
  • Seq:
    17
  • Fase:
    C18
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL420420-901
    External guard hardware kit, PrepHT
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 531,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Poriëngrootte
    Partikelgrootte
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL420910-901
    Bulk packing, silica, 1 kg
    100 Å
    10 µm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 9 800,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Poriëngrootte
    Partikelgrootte
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL420910-902
    Bulk packing, C18, 1 kg
    100 Å
    10 µm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 9 900,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.