Capillary columns, HP-PLOT MoleSieve
Columns, HP-PLOT MoleSieve, Capillair, HP-PLOT Molesieve, 25,00 µm, 0,53 mm, 30 m
Catalogus # HEWL19095P-MS6E
Leverancier: Agilent
Ga naar:
Product Details & Documents
For applications requiring resolution of argon and oxygen without cryogenic cooling, select columns with thick film. The thin film configurations are ideal for many applications, including routine air monitoring and analysis. The thin film column resolves argon and oxygen at subambient temperatures.
Specificaties
- Kolomtype:Capillair
- Filmdikte:25,00 µm
- Ø inw.:0,53 mm
- Omschrijving:Columns, HP-PLOT MoleSieve
- Lengte:30 m
- Fase:HP-PLOT Molesieve
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.