Orders LinkContactUsLinkComponent
Base materials
Base materials
Peptone from gelatin (pancreatic digest), Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # SERA48622.02
Marketsource
Leverancier:   Serva
Base materials
Catalogus # SERA48622.02
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  
Base materials
Peptone from gelatin (pancreatic digest), Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
High quality source of peptides and amino acids produced by enzymatic digestion.
  • Suitable as nutrient for laboratory media and industrial fermentation
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
  • Omschrijving:
    Peptone from gelatin (pancreatic digest)
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.