Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), 10 L
Catalogus # SERA42553.04
Marketsource
Leverancier:   Serva
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Catalogus # SERA42553.04
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), 10 L
CAS-nummer:  
Price
191,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 L
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    10 L
  • Omschrijving:
    TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.