1,4-Dithioerythritol
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # SERA39758.03
Marketsource
Leverancier: Serva
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Cleland's Reagent, (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, DTE, Erythro-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, trans-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, Dithioerythritol, DL-Dithioerythritol
- CAS-nummer:6892-68-8
- Formule:C₄H₁₀O₂S₂
- MDL-nummer:MFCD00063750
- Molecular Weight:154.25 g/mol
- Kokend Pt:286 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:82…83 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:229-998-8
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



