Chloroform
Glass bottle, 2,5 L
Catalogus # SERA39553.02
Marketsource
Leverancier: Serva
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
- CAS-nummer:67-66-3
- Formule:CHCl₃
- MDL-nummer:MFCD00000826
- Molecular Weight:119.38 g/mol
- Merck index:13,02160
- Kokend Pt:61,7 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–63 °C
- Dichtheid:1,4832 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-663-8
- UN:1888
- ADR:6.1,III
- BEREIKEN:05-2114614906-45
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2,5 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.