Capillary columns, Rtx®-1301
Capillair, Rtx®-1301, 1,00 µm, 0,32 mm, 30 m
Catalogus # 568-0039
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
General purpose columns for residual solvents, alcohols, oxygenates and volatile organic compounds.
Low to midpolarity phase; Crossbond® 6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysiloxane
Temperature range: –20 to 280 °C
Suitable replacement for: DB-1301, DB-624, VF-1301ms, VF-624ms, CP-1301, ZB-624. Equivalent to USP G43 phase.
Specificaties
- Kolomtype:Capillair
- Filmdikte:1,00 µm
- Ø inw.:0,32 mm
- Lengte:30 m
- Fase:Rtx®-1301
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.