Capillary columns, Rtx®-Wax
Capillair, Rtx®-Wax, 0,50 µm, 0,53 mm, 15 m
Catalogus # 568-2229
Ga naar:
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
[EN]COL-ELITE WAX-15M-0.53MM-.50UM 1 * 1 ST Catalogus #PERCN9316426
Product PERCN9316426 is vergelijkbaar met 568-2229, maar kan een andere fabrikant en/of verpakking hebben.
Product Details & Documents
General purpose columns for FAMEs, solvents, BTEX aromatics, flavour compounds, alcohols.
Polar phase; Crossbond® Carbowax® polyethylene glycol
Temperature range: 20 to 250 °C
Equivalent to USP G14, G15, G16, G20, G39 phases.
Specificaties
- Kolomtype:Capillair
- Filmdikte:0,50 µm
- Ø inw.:0,53 mm
- Lengte:15 m
- Fase:Rtx®-Wax
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.