Orders LinkContactUsLinkComponent
Columns, MXT®-5
Columns, MXT®-5
4,5" standard coil, Capillair, MXT®-5, 3,00 µm, 0,53 mm, 30 m
  REST70285
 :   Restek
Columns, MXT®-5
  REST70285
 :  Restek
Columns, MXT®-5
Columns, MXT®-5
4,5" standard coil, Capillair, MXT®-5, 3,00 µm, 0,53 mm, 30 m
1 070,00 €
1 * 1 ST
These MXT-5 columns are Siltek-treated stainless steel with low-polarity phase, crossbond diphenyl dimethyl polysiloxane stationary phase. All residual catalysts and low molecular weight fragments are removed from the MXT-5 polymer, providing a tight monomodal distribution and extremely low bleed.
  • Equivalent to USP G27, G36 phases
  • 4,5 inch standard coil diameter
General purpose columns for drugs, solvent impurities, pesticides, hydrocarbons, PCB congeners, essential oils, and semivolatiles.
  • Kolomtype:
    Capillair
  • Filmdikte:
    3,00 µm
  • Ø inw.:
    0,53 mm
  • Omschrijving:
    4,5" standard coil
  • Lengte:
    30 m
  • Seq:
    39
  • Fase:
    MXT®-5
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.