Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bethanechol chloride

Bethanechol chloride

100 g
Catalog # ICNA0219016080
Supplier:   MP Biomedicals
Bethanechol chloride
Catalog # ICNA0219016080
Supplier:  MP Biomedicals
CAS Number:  590-63-6
Bethanechol chloride

100 g

CAS Number:  590-63-6
Price
1 247,00 €
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents

H2O: soluble 1.7 g/mL (stable for several days at 4 °C.); Ethanol: soluble 80 mg/mL (stable for several days at 4°C.) (Lit.)

Bethanechol Chloride is used to study beneficial effects of estrogen in a mouse model of cerebrovascular insufficiency.

Synonyms:  2-(Carbamoyloxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride
  • CAS Number:590-63-6
  • Formula:C₇H₁₇ClN₂O₂
  • MDL Number:MFCD00055224
  • Molecular Weight:196.675 g/mol
Specifications

Specifications

  • VPE:
    100 g

Specifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.