Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bethanechol chloride

Bethanechol chloride

25 g
Catalogus # ICNA0219016025
Leverancier:   MP Biomedicals
Bethanechol chloride
Catalogus # ICNA0219016025
Leverancier:  MP Biomedicals
CAS-nummer:  590-63-6
Bethanechol chloride

25 g

CAS-nummer:  590-63-6
Price
515,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents

H2O: soluble 1.7 g/mL (stable for several days at 4 °C.); Ethanol: soluble 80 mg/mL (stable for several days at 4°C.) (Lit.)

Bethanechol Chloride is used to study beneficial effects of estrogen in a mouse model of cerebrovascular insufficiency.

Synoniemen:  2-(Carbamoyloxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride
  • CAS-nummer:590-63-6
  • Formule:C₇H₁₇ClN₂O₂
  • MDL-nummer:MFCD00055224
  • Molecular Weight:196.675 g/mol
Specificaties

Specificaties

  • VPE:
    25 g

Specificaties

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.