γ-Cyclodextrine
Glass bottle for solids, 500 mg
Catalogus # ICNA02190054.5
Leverancier: MP Biomedicals
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
- CAS-nummer:17465-86-0
- Formule:C₄₈H₈₀O₄₀
- MDL-nummer:MFCD00009595
- Molecular Weight:1297.1248 g/mol
- EINECS:241-482-4
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:500 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.