Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheppen
Scheppen
2500 ml, 365 mm
Catalogus # 231-0236
Leverancier:   RSG
Scheppen
Catalogus # 231-0236
Leverancier:  RSG
Scheppen
Scheppen
2500 ml, 365 mm
Price
49,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Handscheppen voor het verzamelen of afmeten van poeders, pasta's of granulaten.
  • Zeer goede temperatuurbestendigheid, geschikt voor autoclaven
  • Goede chemicaliënbestendigheid
  • Snelle en eenvoudige reiniging
Documents
Specificaties
  • Capaciteit:
    2500 ml
  • Lengte:
    365 mm