Orders LinkContactUsLinkComponent
Aansluitbare schroefdraadbuizen, DURAN®
Aansluitbare schroefdraadbuizen, DURAN®
GL 45, 40 mm, 3,2 mm, 180 mm
Catalogus # SCOT286263005
Leverancier:   DWK Life Sciences
Aansluitbare schroefdraadbuizen, DURAN®
Catalogus # SCOT286263005
Leverancier:  DWK Life Sciences
Aansluitbare schroefdraadbuizen, DURAN®
Aansluitbare schroefdraadbuizen, DURAN®
GL 45, 40 mm, 3,2 mm, 180 mm
Price
253,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • heavy wall
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread GL. It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.
Supplementary to DIN 12216
Specificaties
  • Schroefdraad:
    GL 45
  • Buis Ø uitw.:
    40 mm
  • Wanddikte:
    3,2 mm
  • Seq:
    05
  • Totale lengte:
    180 mm