Adapter, stopper type, DURAN®
stopper, solid, 29/32 NS, 24/29 NS
Catalogus # SCOT286576906
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Adapters, stopper type, solid, socket and cone.
Specificaties
- Afmetingen kern:29/32 NS
- Huls:24/29 NS
- Type:stopper, solid
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.