Aansluitbare schroefdraadbuizen, DURAN®
GL 18, 16 mm, 1,8 mm, 100 mm
SCOT248370105
Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread GL. It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.
DIN 12216
- Schroefdraad:GL 18
- Buis Ø uitw.:16 mm
- Wanddikte:1,8 mm
- Seq:02
- Totale lengte:100 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.