Orders LinkContactUsLinkComponent
Reference electrodes
Reference electrodes
Referentie-elektrode, weinig onderhoud, Ag/AgCl-referentiesysteem, B 1181 HD, −5...+50 °C, Glas, Pasta, Keramisch, 12×120 mm, Schroefplugkop
Catalogus # SCOI285111701
Leverancier:   SI Analytics
Reference electrodes
Catalogus # SCOI285111701
Leverancier:  SI Analytics
Reference electrodes
Reference electrodes
Referentie-elektrode, weinig onderhoud, Ag/AgCl-referentiesysteem, B 1181 HD, −5...+50 °C, Glas, Pasta, Keramisch, 12×120 mm, Schroefplugkop
Price
237,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Specificaties
  • Aansluiting:
    Schroefplugkop
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    B 1181 HD
  • Omschrijving:
    Referentie-elektrode, weinig onderhoud, Ag/AgCl-referentiesysteem
  • Materiaal:
    Glas
  • Diafragma:
    Keramisch
  • Elektroliet:
    Pasta
  • Temperatuur:
    −5...+50 °C