Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, opaque OptiPlates™
Microplates, opaque OptiPlates™
OptiiPlate™-96 microplates, 96, wit, Case of 50
Catalogus # PERK6005290
Marketsource
Leverancier:   PerkinElmer
Microplates, opaque OptiPlates™
Catalogus # PERK6005290
Leverancier:  PerkinElmer
Marketsource
Microplates, opaque OptiPlates™
OptiiPlate™-96 microplates, 96, wit, Case of 50
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
These plates are used for general isotopic, fluorescence, LANCE™, [FP]², AlphaScreen™ or luminescence assays.
  • Made of polystyrene
Specificaties
  • Aant. wells:
    96
  • Verpakt:
    Case of 50
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    OptiiPlate™-96 microplates
  • Seq:
    02