pH electrodes, single, ScienceLine
pH-elektrode, bolmembraan, H-glas, A 1180, 0 - 14, 0...+80 °C, Glas, 12×120 mm, Plug head
Catalogus # SCOI1057997
Leverancier: SI Analytics
Ga naar:
Product Details & Documents
Single electrodes with plug head and Silamid® reference system.
- Membrane shape: Sphere
- Shaft material: glass, 12 mm Ø
- Zero point: pH = 7,0 ± 0,3
Documents
Specificaties
- Aansluiting:Plug head
- Ø×L:12×120 mm
- Type:A 1180
- Omschrijving:pH-elektrode, bolmembraan, H-glas
- Materiaal:Glas
- Temperatuur:0...+80 °C
- pH:0 - 14
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.