Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
NS-stoppen
NS-stoppen
7/16, Flat
Catalogus # LENZ01400307
Leverancier:   Lenz Laborglas
NS-stoppen
Catalogus # LENZ01400307
Leverancier:  Lenz Laborglas
NS-stoppen
NS-stoppen
7/16, Flat
Price
39,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These standard taper hollow stoppers are made from borosilicate glass 3.3 and have a hexagonal head.
  • Excellent chemical resistance
  • High thermal resistance, minimal heat expansion results in high resistance to temperature changes
  • Hexagonal head allows easy release and removal of the stopper
For the safe and secure closure of flasks, bottles, tubing and other laboratory apparatus.
Certificeringen: DIN 12252
Bestelinformatie: Available with flat or pointed bottom.
Documents
Specificaties
  • (NS):
    7/16
  • Type:
    Flat
  • Seq:
    10
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.