Special pH electrodes
Speciale pH-elektrode, Enkele verbinding, navulbaar, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, Refillable, Single junction, 8×250 mm, S7, Tall form laboratory flasks, micro volumes
Catalogus # CONSSP29X
Leverancier: CONSORT
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Aansluiting:S7
- Ø×L:8×250 mm
- Voor:Tall form laboratory flasks, micro volumes
- Type:Enkele verbinding, navulbaar
- Omschrijving:Speciale pH-elektrode
- Materiaal:Glas
- Seq:04
- Diafragma:Single junction
- Elektroliet:Refillable
- Temperatuur:0...+100 °C
- pH:0 - 14