Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer voor KOH, 0 - 50 %, 1 %, 280 mm
Catalogus # AMARH860660
Leverancier:   Amarell
Hydrometers
Catalogus # AMARH860660
Leverancier:  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer voor KOH, 0 - 50 %, 1 %, 280 mm
Price
34,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers for special applications.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Hydrometer voor KOH
  • Lengte:
    280 mm
  • Seq:
    002
  • Indeling:
    1 %
  • Meetbereik:
    0 - 50 %