Orders LinkContactUsLinkComponent
Inlet septa
Inlet septa
Septa, general purpose, grey, 9,5 mm
Catalogus # HEWL5080-8728-100
Leverancier:   Agilent
Inlet septa
Catalogus # HEWL5080-8728-100
Leverancier:  Agilent
Inlet septa
Inlet septa
Septa, general purpose, grey, 9,5 mm
Price
156,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These septa are available for a variety of applications and have different upper temperature limits. The lower temperature septa are usually softer, seal better and can withstand more punctures (injections) than their high temperature counterparts.
  • Made up low bleed silicone rubber formulations
  • Efficient by using sharp syringe needles
  • Septa should be replaced to avoid leaks and sample loss
  • To be used with recommended temperature range
Specificaties
  • Ø:
    9,5 mm
  • Omschrijving:
    Septa, general purpose, grey
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.