VWR®, Dishes, Evaporating
2500 ml, 130 mm, 230 mm
216-0092
Borosilicaatglas 3.3, met tuit.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen tot +500 °C
- Minimale thermische uitzetting, waardoor relatief hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen ontstaat
Het goedkope alternatief voor een breed scala aan toepassingen. Met vlakke bodem en mat schrijfveld.
: DIN 12336
- Ø uitw.:230 mm
- Capaciteit:2500 ml
- Hoogte:130 mm
- Seq:10