Orders LinkContactUsLinkComponent
Zoutzuur 35%, TECHNICAL
Zoutzuur 35%, TECHNICAL
Plastic drum, 25 L
Catalogus # 20246.460
Corrosief
Irriterend
Leverancier:   VWR Chemicals
Zoutzuur 35%, TECHNICAL
Catalogus # 20246.460
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  7647-01-0
Zoutzuur 35%, TECHNICAL
Zoutzuur 35%, TECHNICAL
Plastic drum, 25 L
CAS-nummer:  7647-01-0
Price
132,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • CAS-nummer:7647-01-0
  • Formule:HCl
  • MDL-nummer:MFCD00011324
  • Molecular Weight:36.46 g/mol
  • Kokend Pt:110 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–30 °C
  • Dichtheid:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-595-7
  • UN:1789
  • ADR:8,II
  • BEREIKEN:01-2119484862-27
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 35 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic drum
  • VPE:
    25 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.