Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Dishes, Evaporating
170 ml, 55 mm, 95 mm
Catalogus # 216-0088
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Dishes, Evaporating
Catalogus # 216-0088
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, Dishes, Evaporating
VWR®, Dishes, Evaporating
170 ml, 55 mm, 95 mm
Price
18,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicaatglas 3.3, met tuit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen tot +500 °C
  • Minimale thermische uitzetting, waardoor relatief hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen ontstaat
Het goedkope alternatief voor een breed scala aan toepassingen. Met vlakke bodem en mat schrijfveld.
Certifications: DIN 12336
Documents
Specificaties
  • Ø uitw.:
    95 mm
  • Capaciteit:
    170 ml
  • Hoogte:
    55 mm
  • Seq:
    06