Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Dishes, Evaporating
VWR®, Dishes, Evaporating
60 ml, 35 mm, 70 mm
Catalogus # 216-0086
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Dishes, Evaporating
Catalogus # 216-0086
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, Dishes, Evaporating
VWR®, Dishes, Evaporating
60 ml, 35 mm, 70 mm
Price
15,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicaatglas 3.3, met tuit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen tot +500 °C
  • Minimale thermische uitzetting, waardoor relatief hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen ontstaat
Het goedkope alternatief voor een breed scala aan toepassingen. Met vlakke bodem en mat schrijfveld.
Certificeringen: DIN 12336
Documents
Specificaties
  • Ø uitw.:
    70 mm
  • Capaciteit:
    60 ml
  • Hoogte:
    35 mm
  • Seq:
    04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.