Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Dishes, Evaporating
15 ml, 25 mm, 50 mm
  216-0084
VWR®, Dishes, Evaporating
  216-0084
VWR®, Dishes, Evaporating
VWR®, Dishes, Evaporating
15 ml, 25 mm, 50 mm
14,00 €
1 * 1 ST
Borosilicaatglas 3.3, met tuit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen tot +500 °C
  • Minimale thermische uitzetting, waardoor relatief hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen ontstaat
Het goedkope alternatief voor een breed scala aan toepassingen. Met vlakke bodem en mat schrijfveld.
 : DIN 12336
  • Ø uitw.:
    50 mm
  • Capaciteit:
    15 ml
  • Hoogte:
    25 mm
  • Seq:
    02