Orders LinkContactUsLinkComponent
Methanol
Methanol
2,5 kg
Catalogus # ROTH4627.2
Ontvlambaar
Giftig
Gezondheid
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Methanol
Catalogus # ROTH4627.2
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  67-56-1
Methanol
Methanol
2,5 kg
CAS-nummer:  67-56-1
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • CAS-nummer:67-56-1
  • Formule:CH₃OH
  • MDL-nummer:MFCD00004595
  • Molecular Weight:32.04 g/mol
  • Merck index:13,05984
  • Kokend Pt:64,6 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–98 °C
  • Dichtheid:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:11 °C (gesloten beker)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3,II
  • BEREIKEN:01-2119433307-44
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    2,5 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.