Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegschuitjes
Weegschuitjes
6 ml, 95 mm
Catalogus # 611-9310
Leverancier:   Lenz Laborglas
Weegschuitjes
Catalogus # 611-9310
Leverancier:  Lenz Laborglas
Weegschuitjes
Weegschuitjes
6 ml, 95 mm
Price
25,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicaatglas.
  • Ideal for weighing small samples
  • The tubular stem of the scoop also works as a weighing funnel and facilitates emptying of the scoop
Documents
Specificaties
  • Capaciteit:
    6 ml
  • Lengte:
    95 mm