Paraffin embedding centres, modular, MPS/P2
Preheating unit, MPS/W, 230 V, 50 - 60 Hz, 300×575×295 mm, 13 kg
SLEE10180000
: Slee
The MPS/P2 features ease of operation with ergonomic hand rest, spacious work surfaces, large container capacity and reliability. The extendable modular 3-component system with separate temperature control elements consists of a dispensing element MPS/P, a preheating unit MPS/W and a separate cooling plate MPS/C. The paraffin dispensing unit includes a 5,5 litre paraffin container. All three modules operate at the same working height and can be arranged according to laboratory requirements.
- LED-illuminated working area
- Adjustable forceps holders
- Electrically heated forceps
- Only 340 W energy consumption
- Timer
- Gewicht:13 kg
- Omschrijving:Preheating unit, MPS/W, 230 V, 50 - 60 Hz
- Seq:06
- b×d×h:300×575×295 mm
Accessories
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- SLEE10196027Power supply plug with circular plug connection for electrically heated forceps1 * 1 ST
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.