Mappen voor objectglaasjes, SlideFolder™
Slide holders, geel, Kunststof, 20
720-0484
In de SlideFolder, vervaardigd uit hittebestendig gegoten kunststof passen maximaal 20 standaard objectglaasjes spuitgegoten kunststof.
- Dankzij de vele vakken en de doorzichtige bladen zijn de glaasjes gemakkelijk te herkennen
- Leverbaar in vijf kleuren voor indeling op kleur
- De glaasjes kunnen worden uitgenomen door er licht op te drukken
- Stapelbaar dus ruimtebesparend
- Aantal objectglaasjes:20
- Kleur:geel
- Omschrijving:Slide holders
- Materiaal:Kunststof