Mappen voor objectglaasjes, SlideFolder™
Slide holders, gesordeerd, Kunststof, 20
Catalog # 720-0479
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
In de SlideFolder, vervaardigd uit hittebestendig gegoten kunststof passen maximaal 20 standaard objectglaasjes spuitgegoten kunststof.
- Dankzij de vele vakken en de doorzichtige bladen zijn de glaasjes gemakkelijk te herkennen
- Leverbaar in vijf kleuren voor indeling op kleur
- De glaasjes kunnen worden uitgenomen door er licht op te drukken
- Stapelbaar dus ruimtebesparend
Specifications
- Aantal objectglaasjes:20
- Kleur:gesordeerd
- Omschrijving:Slide holders
- Materiaal:Kunststof