Dubbele spatels
150 mm, 45 mm, 9 mm
231-1033
: BOCHEM
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Multifunctionele spatel voor een breed scala aan toepassingen.
- Met rond handvat, een plat en een afgerond uiteinde
- Rechte vorm
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Goede chemische bestendigheid
- Lengte:150 mm
- Seq:03
- Breedte blad:9 mm
- Lengte blad:45 mm