Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer voor H₃PO₃, 0 - 75 %, 1 %, 300 mm
Catalogus # AMARH860640
Leverancier:   Amarell
Hydrometers
Catalogus # AMARH860640
Leverancier:  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer voor H₃PO₃, 0 - 75 %, 1 %, 300 mm
Price
44,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers for special applications.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Hydrometer voor H₃PO₃
  • Lengte:
    300 mm
  • Seq:
    003
  • Indeling:
    1 %
  • Meetbereik:
    0 - 75 %