Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital thermo-hygrometer
Digital thermo-hygrometer
0…50 °C / 20 - 90 % RH, ±1,0 °C; ±5,0 % RH, 0,1 °C; 1,0 % RH, 65×97×20 mm
  AMARE915020
 :   Amarell
Digital thermo-hygrometer
  AMARE915020
 :  Amarell
Digital thermo-hygrometer
Digital thermo-hygrometer
0…50 °C / 20 - 90 % RH, ±1,0 °C; ±5,0 % RH, 0,1 °C; 1,0 % RH, 65×97×20 mm
33,00 €
1 * 1 ST
Deze digitale thermohygrometer is ontworpen om temperatuur, vochtigheid en tijd te meten. Hij is universeel bruikbaar met een sonde voor buitenshuis.
  • Modern ontwerp
  • Toepassingen voor binnen- of buitenshuis
  • Continue en gelijktijdige weergave
Delivery information: Geleverd met toebehoren voor wandmontage - schroeven of zelfklevende tape.
Services: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
  • Meetbereik:
    0…50 °C / 20 - 90 % RH
  • Resolutie:
    0,1 °C; 1,0 % RH
  • Seq:
    01
  • b×d×h:
    65×97×20 mm
  • Juistheid:
    ±1,0 °C; ±5,0 % RH