Orders LinkContactUsLinkComponent
Dompelfles
Dompelfles
Dompelfles, 4300 g, Vernikkeld messing, 1000 ml, 450 mm, 75 mm
Catalogus # 300-1038
Leverancier:   BURKLE
Dompelfles
Catalogus # 300-1038
Leverancier:  BURKLE
Dompelfles
Dompelfles
Dompelfles, 4300 g, Vernikkeld messing, 1000 ml, 450 mm, 75 mm
Price
1 110,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Volledig gemaakt van niet-vonk producerende materialen, vernikkeld.
  • Afneembare bovenkant voor eenvoudige reiniging
  • Hoog gewicht voor snel zakken
  • Robuust handvat
Dompelcilinder voor het bemonsteren van ruwe olie, vloeibare minerale olieproducten, brandstoffen, speciale en testbrandstoffen, stookolie, aardolie en vloeibare smeermiddelen in explosiecategorieën IIA, IIB en IIC.
Point sampling: Two lowering cables are required for this (bearer cable and hauling cable). Lower the immersion cylinder to the required depth. When the target has been reached, pull on the hauling cable, the valve opens. The sample flows into the bottle. Release the hauling cable. The valve closes. Pull the cylinder back on the bearer cable. Empty the cylinder via the valve at the bottom.
Bottom sampling: Lower the immersion cylinder on the cable to the ground. The valve opens automatically because of the immersion cylinder's own weight. The sample flows into the cylinder. Pull the cylinder back on the cable, the valve closes independently. Empty the cylinder via the valve at the bottom.
Certificeringen: Getest voor gebruik in de Ex-beschermingszone 0.
Bestelinformatie: Bestel tegelijkertijd de juiste daalkabel.
Specificaties
  • Ø:
    75 mm
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Omschrijving:
    Dompelfles, 4300 g
  • Lengte:
    450 mm
  • Materiaal:
    Vernikkeld messing
  • Seq:
    02
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Stainless steel lowering cable with PTFE coating, Ø = 2 mm
    Stainless steel lowering cable with PTFE coating, Ø = 2 mm
    300-0065
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m - 371,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PP verlagingskabel, Ø = 2 mm
    PP verlagingskabel, Ø = 2 mm
    300-0057
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 m - 48,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Steel lowering chain, Ø = 2,3 mm
    Steel lowering chain, Ø = 2,3 mm
    300-0071
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 m - 202,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Koperen kabel, Ø = 4,5 mm
    Koperen kabel, Ø = 4,5 mm
    300-0070
    50 m
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m - 809,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Steel lowering chain, Ø = 2,3 mm
    Steel lowering chain, Ø = 2,3 mm
    300-0072
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 m - 478,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Steel lowering chain, Ø = 2,3 mm
    Steel lowering chain, Ø = 2,3 mm
    300-0073
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m - 838,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Stainless steel lowering cable with PTFE coating, Ø = 2 mm
    Stainless steel lowering cable with PTFE coating, Ø = 2 mm
    300-0064
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 m - 192,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Stainless steel lowering cable with PTFE coating, Ø = 2 mm
    Stainless steel lowering cable with PTFE coating, Ø = 2 mm
    300-1022
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 m - 80,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Beugel
    Beugel
    300-0062
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 21,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Koperen kabel, Ø = 4,5 mm
    Koperen kabel, Ø = 4,5 mm
    300-0069
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 m - 418,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Stainless steel lowering cable, Ø = 1,25 mm
    Stainless steel lowering cable, Ø = 1,25 mm
    300-0067
    50 m
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m - 212,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PP verlagingskabel, Ø = 2 mm
    PP verlagingskabel, Ø = 2 mm
    223-0082
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m - 94,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Karabijnhaak van roestvrij staal
    Karabijnhaak van roestvrij staal
    300-0063
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 15,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Stainless steel lowering cable, Ø = 1,25 mm
    Stainless steel lowering cable, Ø = 1,25 mm
    300-0066
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 m - 115,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.