Orders LinkContactUsLinkComponent
pH-teststrips, MQuant®, Supelco®
pH-teststrips, MQuant®, Supelco®
Speciaal indicatorpapier, individueel verpakt, 2,0 - 9,0, 1
Catalog # 1.09450.0010
Supplier:   Merck
pH-teststrips, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.09450.0010
Supplier:  Merck
pH-teststrips, MQuant®, Supelco®
pH-teststrips, MQuant®, Supelco®
Speciaal indicatorpapier, individueel verpakt, 2,0 - 9,0, 1
Price
203,00 €
Log in for availability
1 * 1 EA
Product Details & Documents
De teststrips bevatten speciale indicatorkleurstoffen die op covalente wijze zijn gebonden aan het reagenspapier en vervolgens zijn vastgehecht op kunststof strips.
  • Niet-uitbloedend - geen verontreiniging van de te meten oplossing
  • Kwaliteitscontrole - tests worden gecontroleerd en gekalibreerd aan de hand van gecertificeerde bufferoplossingen
  • Grote en kleine pH-bereiken beschikbaar
Accessories information: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference colours allow for robust measurement results even under changing lighting conditions. The StripScan app allows the customer to analyse the MQuant® test strips with their smartphone for fast, convenient and precise results which can be easily graphically presented and shared.
Specifications
  • pH-verdeling:
    1
  • pH-bereik:
    2,0 - 9,0
  • Omschrijving:
    Speciaal indicatorpapier, individueel verpakt
  • Seq:
    12
  • Cat. No.:
    1.09450.0010
  • M-Clarity quality level:
    MQ100