Orders LinkContactUsLinkComponent
Stampers
Stampers
55 mm, 210 mm, 410-9124, 410-9114
Catalogus # 410-0079
Stampers
Catalogus # 410-0079
Stampers
Stampers
55 mm, 210 mm, 410-9124, 410-9114
Price
84,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porselein met geglazuurde steel, geglazuurd of ongeglazuurd wrijfvlak.
 : Vervaardigd conform DIN 12906.
Specificaties
  • Voor:
    410-9124, 410-9114
  • Ø kop:
    55 mm
  • Lengte:
    210 mm
  • Seq:
    08
  • Cat. No.:
    410-0079