Orders LinkContactUsLinkComponent
Stampers
Stampers
48 mm, 185 mm, 410-9113
Catalog # 410-0078
Stampers
Catalog # 410-0078
Stampers
Stampers
48 mm, 185 mm, 410-9113
Price
79,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porselein met geglazuurde steel, geglazuurd of ongeglazuurd wrijfvlak.
Certifications: Vervaardigd conform DIN 12906.
Specifications
  • Voor:
    410-9113
  • Ø kop:
    48 mm
  • Lengte:
    185 mm
  • Seq:
    07