Stampers
36 mm, 150 mm, 410-9110
Catalogus # 410-0076
Leverancier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ga naar:
Product Details & Documents
Porselein met geglazuurde steel, geglazuurd of ongeglazuurd wrijfvlak.
Certificeringen: Vervaardigd conform DIN 12906.
Specificaties
- Voor:410-9110
- Ø kop:36 mm
- Lengte:150 mm
- Seq:04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.