Stampers
30 mm, 135 mm, 410-9328
410-0075
Porselein met geglazuurde steel, geglazuurd of ongeglazuurd wrijfvlak.
: Vervaardigd conform DIN 12906.
- Voor:410-9328
- Ø kop:30 mm
- Lengte:135 mm
- Seq:03
Porselein met geglazuurde steel, geglazuurd of ongeglazuurd wrijfvlak.
: Vervaardigd conform DIN 12906.