Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample bottles with or without push-on cap
Sample bottles with or without push-on cap
100 ml, 73 mm, 36,5 mm
Catalogus # SPVAE01144-68
Leverancier:   GRAVIS
Sample bottles with or without push-on cap
Catalogus # SPVAE01144-68
Leverancier:  GRAVIS
Sample bottles with or without push-on cap
Sample bottles with or without push-on cap
100 ml, 73 mm, 36,5 mm
Price
93,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 68 ST
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, with or without natural PE push-on cap, assembled.
  • Amber glass to protect light-sensitive materials
Bestelinformatie: Replacement PE caps are available separately.
Specificaties
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Hoogte:
    73 mm
  • Seq:
    10
  • Hals-Ø:
    36,5 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Natural PE cap, Ø 22 mm
    Natural PE cap, Ø 22 mm
    215-2420
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 220 ST - 21,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Natural PE cap, Ø 30 mm
    Natural PE cap, Ø 30 mm
    215-2424
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 6,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Natural PE cap, Ø 40 mm
    Natural PE cap, Ø 40 mm
    SPVAQ40212
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 86 ST - 26,80 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.