Conductivity Standards
Geleidbaarheid kalibratie-oplossing 5 µS/cm, houdbaarheid 1 jaar, NIST-traceerbaar, nauwkeurigheid ±2%, 300 ml
: WTW
- VPE:300 ml
- Omschrijving:Geleidbaarheid kalibratie-oplossing 5 µS/cm, houdbaarheid 1 jaar, NIST-traceerbaar, nauwkeurigheid ±2%