Buckets, Round, PP
wit, 3 L, 225 mm, 123 mm
Catalog # BURK2327-0030
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Made of PP, white.
- Air-tight closure
- With lid and strong handle
- Quality closure on the bucket for product safety
Packaging bucket for transport, packaging and storing of various materials. Suitable for the food or building industries and non-aggressive chemicals in enviromental protection, hospital and the households.
Specifications
- Capaciteit:3 L
- Kleur:wit
- Hoogte:123 mm
- Ø uitw.:225 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.