Hotplates
430×580 mm, 50...300 °C, 4000 W, Hotplate, HT 32-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
Catalogus # GESTHT32-230
Leverancier: GESTIGKEIT HARRY
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Verwarmingsoppervlakte:430×580 mm
- Verwarmingsvermogen:4000 W
- Temperatuur:50...300 °C
- Seq:15
- b×d×h:442×592×170 mm
- Type:Hotplate, HT 32-230, aluminium alloy plate