Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
100 ml, 14/23, 0,10 ± ml
Catalogus # WITG3.664.011.BL
Leverancier:   witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
Catalogus # WITG3.664.011.BL
Leverancier:  witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
100 ml, 14/23, 0,10 ± ml
Price
23,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, with or without stopper.
  • DE-M marked according to the German calibration law
  • Inclusive batch certificate
Certifications: Tolerance according to DIN EN ISO 1042
Specificaties
  • (NS):
    14/23
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Seq:
    10
  • Tolerantie:
    0,10 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.