Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
50 ml, 14/23, 0,10 ± ml
Catalogus # WITG3.664.006.BL
Leverancier:   witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
Catalogus # WITG3.664.006.BL
Leverancier:  witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
50 ml, 14/23, 0,10 ± ml
Price
21,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, with or without stopper.
  • DE-M marked according to the German calibration law
  • Inclusive batch certificate
Certificeringen: Tolerance according to DIN EN ISO 1042
Specificaties
  • (NS):
    14/23
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Seq:
    9
  • Tolerantie:
    0,10 ± ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.