Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating funnels, Squibb
Separating funnels, Squibb
1000 ml, 29/32 NS
Catalogus # WITG2.647.001
Leverancier:   witeg Labortechnik
Separating funnels, Squibb
Catalogus # WITG2.647.001
Leverancier:  witeg Labortechnik
Separating funnels, Squibb
Separating funnels, Squibb
1000 ml, 29/32 NS
Price
136,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Separating funnels, Squibb, made of borosilicate glass 3.3, with NS stopcock plugs and solid lass key. With PE-stopper.
  • Without graduation
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Specificaties
  • Huls:
    29/32 NS
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Seq:
    05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.